Cyclopropancarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
111620250 111621000 111620050
ACRO111620250EA 39 CHF
ACRO111620250 ACRO111621000 ACRO111620050
Cyclopropancarbonsäure 98%
Cyclopropancarbonsäure
Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 17…19 °C
Dichte: 1.085 g/cm³
Flash-Pt: 71 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001287
CAS-Nummer: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Absorbance ≤0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane)
Composition 2.5 to 21.0 % (Linoleic acid)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤20.0 meq O2/kg