Cyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Hexahydrobenzoic acid
146560010 146560250 146561000 146565000
ACRO146560010EA 210 CHF
ACRO146560010 ACRO146560250 ACRO146561000 ACRO146565000
Cyclohexancarbonsäure 98%
Cyclohexancarbonsäure
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 232
Melting Pt: 30…32 °C
Dichte: 1.03 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001461
CAS-Nummer: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Fused crystalline solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Elemental Analysis 9.71 to 10.21 % N