Cyclopentanon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC11833500EA 62 CHF
EHERC11833500
Cyclopentanon
Cyclopentanone
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –58 °C
Dichte: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001409
CAS-Nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771