Cyclohexanon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
EHERC11825500EA
63.7
CHF
EHERC11825500
Cyclohexanon
Cyclohexanone
Formel:
C₆H₁₀(=O) MW: 98,14 g/mol Siedepunkt: 155,6 °C (1013 hPa) Melting Pt: –31 °C Dichte: 0,9478 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 43 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001625 CAS-Nummer: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3,III REACH: 01-2119453616-35 Merck Index: 13,02755 |
![]() |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)