Cycloheptanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Suberon, Cycloheptan-1-one
A13421.18 A13421.30
A13421.18EA 84.5 CHF
A13421.18 A13421.30
Cycloheptanon ≥98%
Cycloheptanon
Purity: 99% CAS No.: 502-42-1 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Sweet Melting Point: -21° Boiling Point: 179-181° Beilstein Reference: 969823 Merck Reference: 14,2722 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00004159
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 179…181 °C
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 0.956
Flash-Pt: 55 °C (131 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004159
CAS-Nummer: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2722