Bromcyclobutan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Cyclobutyl bromide
A12817.14 A12817.03 A12817.06 AB109056.0025
A12817.14EA 1310 CHF
A12817.14 A12817.03 A12817.06 ABCRAB109056.0025
Bromcyclobutan 95%
Bromcyclobutan
Purity: 95% CAS No.: 4399-47-7 Molecular Formula: C4H7Br Formula Weight: 135.01 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4795 Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 1900415 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001317
Formel: C₄H₇Br
Siedepunkt: 107…108 °C
Dichte: 1.431
Flash-Pt: 22 °C (71 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001317
CAS-Nummer: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II