6-Methylchinolin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B21892.06 B21892.14 B21892.22
B21892.06EA 46.7 CHF
B21892.06 B21892.14 B21892.22
6-Methylchinolin ≥98%
6-Methylquinoline
Purity: 98% CAS No.: 91-62-3 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Melting Point: -22° Boiling Point: 257-259° Beilstein Reference: 110336 MDL No.: MFCD00006804
Formel: C₁₀H₉N
Siedepunkt: 257…259 °C
Melting Pt: –22 °C
Dichte: 1.066
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006804
CAS-Nummer: 91-62-3
EINECS: 202-084-6