8-Chinolinol
Lieferant: EUROCLONE
|
Achtung
|
EMR079010
EMR079025
EURLEMR079010EA
0
CHF
EURLEMR079010
EURLEMR079025
8-Chinolinol
8-Chinolinol
Formel:
C₉H₇NO Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa) Melting Pt: 71.2 °C Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006807 CAS-Nummer: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 Merck Index: 13,04869 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...