6-Aminochinolin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Quinolin-6-ylamine
L13819.03 L13819.06 L13819.14
L13819.03EA 84.5 CHF
L13819.03 L13819.06 L13819.14
6-Aminochinolin 98%
6-Aminochinolin
Purity: 98% CAS No.: 580-15-4 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Odour: Odourless Melting Point: 115-119° Boiling Point: 146°/0.3mm Beilstein Reference: 113320 MDL No.: MFCD00006803
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (0.3 mmHg)
Melting Pt: 115…119 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006803
CAS-Nummer: 580-15-4
EINECS: 209-453-0