5-Aminochinolin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
L19628.03
L19628.06
L19628.03EA
121
CHF
L19628.03
L19628.06
5-Aminochinolin 99%
5-Aminochinolin
Purity: 99%
CAS No.: 611-34-7
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 310°
MDL No.: MFCD00006797
Formel:
C₉H₈N₂ MW: 144,18 g/mol Siedepunkt: 310 °C Melting Pt: 107…109 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006797 CAS-Nummer: 611-34-7 EINECS: 210-266-1 |