8-Chlorchinolin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
405020100
405020250
ACRO405020100EA
65.4
CHF
ACRO405020100
ACRO405020250
8-Chlorchinolin 99%
8-Chloroquinoline
Formel:
C₉H₆ClN MW: 163.61 Siedepunkt: 288 Melting Pt: –20 °C Dichte: 1.2834 Flash-Pt: >110 °C |
MDL Number:
MFCD00047618 CAS-Nummer: 611-33-6 EINECS: 210-265-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Free amine | ≤0.0002 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.003 % |