3-Chinolincarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
175700050 175700010 175700250
ACRO175700050EA 141 CHF
ACRO175700050 ACRO175700010 ACRO175700250
3-Chinolincarbonsäure 98%
3-Chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 277…283 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006770
CAS-Nummer: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 283 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %