2-Chinolincarbonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Quinoline-2-carbonitrile
L19427.03 L19427.06
L19427.03EA 70.9 CHF
L19427.03 L19427.06
2-Chinolincarbonitril ≥97%
2-Chinolincarbonitril
Purity: 97% CAS No.: 1436-43-7 Molecular Formula: C10H6N2 Formula Weight: 154.17 Odour: Odourless Melting Point: 93-96° Boiling Point: 160°/23mm Beilstein Reference: 115213 MDL No.: MFCD00134341
Formel: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (23 mmHg)
Melting Pt: 93…96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134341
CAS-Nummer: 1436-43-7
EINECS: 215-865-1