4-Chinolincarbaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
294820050 294820010 294820250
ACRO294820050EA 129 CHF
ACRO294820050 ACRO294820010 ACRO294820250
4-Chinolincarbaldehyd 95%
4-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Siedepunkt: 122 - 123 °C (4 -rr)
Melting Pt: 45…52 °C
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006781
CAS-Nummer: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %