2-Chinolincarbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Quinoline-2-carboxaldehyde, Quinoline-2-carbaldehyde, 2-Quinolinecarboxaldehyde
370170050
370170250
ACRO370170050EA
77.6
CHF
ACRO370170050
ACRO370170250
2-Chinolincarbaldehyd 97%
2-Chinolincarbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO MW: 157,17 g/mol Melting Pt: 66…71 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00075032 CAS-Nummer: 5470-96-2 EINECS: 226-804-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 66 to 71 °C |
GC | ≥96.0 % |