8-Bromchinolin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H25961.03EA 241 CHF
H25961.03 H25961.MD
8-Bromchinolin ≥98%
8-Bromoquinoline
Purity: 98%
CAS No.: 16567-18-3
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.6725
Boiling Point: 302-304°
MDL No.: MFCD00191859
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 302…304 °C
Dichte: 1,594
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191859
CAS-Nummer: 16567-18-3