5-Bromchinolin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19634.03
L19634.MD
L19634.14
L19634.06
L19634.03EA
48.1
CHF
L19634.03
L19634.MD
L19634.14
L19634.06
5-Bromchinolin ≥97%
5-Bromoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 4964-71-0
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 105-107°/1mm
MDL No.: MFCD00234481
Formel:
C₉H₆BrN MW: 208,06 g/mol Siedepunkt: 105…107 °C (1 mmHg) Melting Pt: 44…48 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234481 CAS-Nummer: 4964-71-0 |