(1R)-(+)-α-Pinen 98%, 80% ee
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: (+)-α-Pinene, D(+)-α-Pinene, (1R)-(+)-2-Pinene, (+)-Pin-2(3)-ene
131261000 131262500 131265000
ACRO131261000EA 85 CHF
ACRO131261000 ACRO131262500 ACRO131265000
(1R)-(+)-α-Pinen 98%, 80% ee
(1R)-(+)-α-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –62 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flash-Pt: 33 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001346
CAS-Nummer: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥75 %
Specific gravity (20°C) 0.855 to 0.865
Specific optical rotation +40° to +47° (20°C, 589 nm) (neat)