1,3,5-Triphenylbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
B21353.0B B21353.18 B21353.30
B21353.0BEA 1260 CHF
B21353.0B B21353.18 B21353.30
1,3,5-Triphenylbenzol ≥99%
1,3,5-Triphenylbenzene
Purity: 99+% CAS No.: 612-71-5 Molecular Formula: C24H18 Formula Weight: 306.41 Melting Point: 172-174° Boiling Point: 460° MDL No.: MFCD00003060
Formel: C₂₄H₁₈
MW: 306,41 g/mol
Siedepunkt: 460 °C
Melting Pt: 172…174 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003060
CAS-Nummer: 612-71-5
EINECS: 210-318-3