4-Phenylbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15839.06
A15839.14
A15839.22
A15839.06EA
55.1
CHF
A15839.06
A15839.14
A15839.22
4-Phenylbenzaldehyd ≥98%
4-Phenylbenzaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 3218-36-8
Molecular Formula: C13H10O
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 172°(341°F)
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 184°/11mm
Beilstein Reference: 606693
MDL No.: MFCD00006947
Formel:
C₁₃H₁₀O Siedepunkt: 184 °C (11 mmHg) Melting Pt: 57…61 °C Dichte: 1.107 Flash-Pt: 172 °C (341 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006947 CAS-Nummer: 3218-36-8 EINECS: 221-742-3 |