Pentamethylbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15975000EA 49.9 CHF
EHERC15975000
Pentamethylbenzol
Pentamethylbenzene
Formel: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 51…52 °C
Dichte: 0,917 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008522
CAS-Nummer: 700-12-9
EINECS: 211-837-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III