Mesitylen 97%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,3,5-Trimethylbenzene
161320010 161322500 161320025
ACRO161320010EA 125 CHF
ACRO161320010 ACRO161322500 ACRO161320025
Mesitylen 97%, pure
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Siedepunkt: 163…166 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0.8675 g/cm³
Flash-Pt: 44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008538
CAS-Nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05934
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %