1,3,5-Triisopropylbenzol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
171221000
171220250
ACRO171221000EA
99.4
CHF
ACRO171221000
ACRO171220250
1,3,5-Triisopropylbenzol 95%
1,3,5-Triisopropylbenzol
Formel:
C₁₅H₂₄ Siedepunkt: 232…236 °C (760 mmHg) Melting Pt: -7 °C Dichte: 0.84 g/cm³ Flash-Pt: 86 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008890 CAS-Nummer: 717-74-8 EINECS: 211-941-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4874 to 1.4894 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |