1,3,5-Tri-tert-butylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L18832.09
L18832.18
L18832.09EA
153
CHF
L18832.09
L18832.18
1,3,5-Tri-tert-butylbenzol ≥97%
1,3,5-Tri-tert-butylbenzol
Purity: 97+%
CAS No.: 1460-02-2
Molecular Formula: C18H30
Formula Weight: 246.44
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 121-122°/12mm
MDL No.: MFCD00008831
Formel:
C₁₈H₃₀ Siedepunkt: 121…122 °C (12 mmHg) Melting Pt: 69…73 °C Dichte: 2.637 g/cm³ (22 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008831 CAS-Nummer: 1460-02-2 EINECS: 215-952-4 |