1,2,4-Trimethylbenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
140090010 140090025 140090100
ACRO140090010EA 88.4 CHF
ACRO140090010 ACRO140090025 ACRO140090100
1,2,4-Trimethylbenzol 98%
1,2,4-Trimethylbenzol
Formel: C₉H₁₂
Siedepunkt: 168 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0.88 g/cm³
Flash-Pt: 48 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008527
CAS-Nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %