2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenolButylhydroxytoluolIonolDBPCBHT
EHERC12253500EA 63.7 CHF
EHERC12253500
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 69…70 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011644
CAS-Nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547