p-Xylol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,4-Dimethylbenzol
A10534.AEEA
49
CHF
A10534.AE
A10534.0F
A10534.AP
p-Xylol ≥99%
p-Xylol
Purity: 99%
CAS No.: 106-42-3
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Aromatic
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1901563
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008556
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ MW: 106,17 g/mol Siedepunkt: 137…138 °C Melting Pt: 12…13 °C Dichte: 0,866 Flash-Pt: 27 °C (80 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008556 CAS-Nummer: 106-42-3 EINECS: 203-396-5 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 12,10214 |