Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: BOCHEM
8840 8841 8842 8843 8844 8845
221-0284EA 46.5 CHF
221-0284 221-0285 221-0286 221-0287 221-0288 221-0289
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Edelstahl 18/10.
  • Gute chemische Beständigkeit, äußerst hohe Temperaturbeständigkeit
  • Konisches Auslaufrohr mit Luftkanal
  • Autoklavierbar
Glatte Innenwände. Robust und stabil. Mehrzweck-Trichter für eine Vielzahl von Anwendungen. Aufhängeöse (außer 80 mm Ø) zur einfachen Aufbewahrung.