o-Xylol Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: 1,2-Dimethylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09798.0005EA 324 CHF
1.09798.0005
o-Xylol Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
o-Xylol
Formel: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 30 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008519
CAS-Nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,
Merck Index: 12,10214
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/44/768544.jpg

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.18 g/l (20 °C)
Melting Point -25 °C
Molar Mass 106.17 g/mol
Boiling Point 144.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 30 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 465 °C
Saturation concentration 29 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 13.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR