o-Xylol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: 1,2-Dimethylbenzol
EHERC17945000EA 91.3 CHF
EHERC17945000
o-Xylol
o-Xylol
Formel: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 30 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008519
CAS-Nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/44/768544.jpg