2,5-Xylenol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
116540050 116541000 116545000
ACRO116540050EA 30.7 CHF
ACRO116540050 ACRO116541000 ACRO116545000
2,5-Xylenol 99+%
2,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75…77 °C
Dichte: 0,97 g/cm³
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002237
CAS-Nummer: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥75 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %