3,5-Di-tert-butylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms:
1,3-Di(dimethylethyl)-5-hydroxybenzol
EHERC12254800EA
367
CHF
EHERC12254800
3,5-Di-tert-butylphenol
3,5-Di-tert-butylphenol
Formel:
C₁₄H₂₂O MW: 206,33 g/mol Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa) Melting Pt: 87…89 °C |
MDL Number:
MFCD00008829 CAS-Nummer: 1138-52-9 EINECS: 214-513-4 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)