2,6-tert-Butylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12254700EA 82.7 CHF
EHERC12254700
2,6-tert-Butylphenol
2,6-Di-tert-butylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 34…37 °C
Dichte: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008820
CAS-Nummer: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III