2-Nitro-m-xylol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99%
CAS No.: 81-20-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 2046066
UN No.: 1665
MDL No.: MFCD00007181
Formel:
C₈H₉NO₂ Siedepunkt: 225…227 °C Melting Pt: 14…16 °C Dichte: 1,110 Flash-Pt: 87 °C (188 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007181 CAS-Nummer: 81-20-9 EINECS: 201-333-6 UN: 1665 ADR: 6.1,II |