3,5-Xylidin 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
160191000 160195000 160190050
ACRO160191000EA 46.4 CHF
ACRO160191000 ACRO160195000 ACRO160190050
3,5-Xylidin 97+%
3,5-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9.8 °C
Dichte: 0.97 g/cm³
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007813
CAS-Nummer: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %