4-Iod-m-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16878.09
A16878.18
A16878.09EA
66.4
CHF
A16878.09
A16878.18
4-Iod-m-xylol ≥98%
4-Iod-m-xylol
Purity: 98%
CAS No.: 4214-28-2
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point:
Formel:
C₈H₉I Siedepunkt: 231…232 °C Dichte: 1,628 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013706 CAS-Nummer: 4214-28-2 EINECS: 224-141-4 |