2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B21267.06
B21267.14
B21267.06EA
76.1
CHF
B21267.06
B21267.14
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid ≥97%
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid
Purity: 97%
CAS No.: 6656-49-1
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205.14 g/mol Siedepunkt: 86 °C (10 mmHg) Flash-Pt: >100 °C (212 °F) |
MDL Number:
MFCD00042322 CAS-Nummer: 6656-49-1 EINECS: 229-688-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |