2,4,5,6-Tetrachlor-m-xylol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Achtung
|
EHERC17382500EA
161
CHF
EHERC17382500
2,4,5,6-Tetrachlor-m-xylol
2,4,5,6-Tetrachlor-m-xylol
Formel:
C₈H₆Cl₄ MW: 243,95 g/mol Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa) Melting Pt: 115 °C Dichte: 1,703 g/cm³ (25 °C) |
CAS-Nummer:
877-09-8 EINECS: 212-886-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)