Xylol (Isomerengemisch)
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
|
Gefahr
|
Synonyms:
Dimethylbenzol
MSPP84-2505-00-PEEA
0
CHF
MSPP84-2505-00-PE
Xylol (Isomerengemisch)
Xylol (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ MW: 106,17 g/mol Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa) Melting Pt: –34 °C Dichte: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 25 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077264 CAS-Nummer: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 12,10214 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...