Kovacs Indollösung, Millipore®
Lieferant: Merck
SIAL67309-100ML-FEA 55 CHF
SIAL67309-100ML-F
Kovacs Indollösung, Millipore®
Kovac's indole reagent
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 72 °C
Dichte: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003381
CAS-Nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/54/746254.jpg