3,4-Dimethylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A19260.14
A19260.22
A19260.36
A19260.14EA
86.6
CHF
A19260.14
A19260.22
A19260.36
3,4-Dimethylbenzoesäure ≥98%
3,4-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 619-04-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 907267
MDL No.: MFCD00002524
Formel:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa) Melting Pt: 164…167 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002524 CAS-Nummer: 619-04-5 EINECS: 210-576-7 |