Salzsäure 0.25 mol/l (0.25 N) volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
REGEH20255EA 120 CHF
REGEH20255
Salzsäure 0.25 mol/l (0.25 N) volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Dichte: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III