Salzsäure 0.01 mol/l (0.01 N) Volumetric
Lieferant: REAGECON
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20011 H20015
REGEH20011EA 50.9 CHF
REGEH20011 REGEH20015
Salzsäure 0.01 mol/l (0.01 N) Volumetric
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III