Harnstoff 40% in wässriger Lösung
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Synonyms: UreaCarbamidAminoameisensäureamidCarbonyldiamid
OXOISR0020KEA 80.1 CHF
OXOISR0020K
Harnstoff 40% in wässriger Lösung
Harnstoff
Formel: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg