4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: Molekula
MOLEM23521866EA 0 CHF
MOLEM23521866
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
MDL Number: MFCD00005431
CAS-Nummer: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3