Magnesiumacetat 1 mol/l in wässriger Lösung

Lieferant: EUROCLONE

EMR167001 EMR167500
EURLEMR167001EA 0 CHF
EURLEMR167001 EURLEMR167500
Magnesiumacetat 1 mol/l in wässriger Lösung
Magnesiumacetat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003539
CAS-Nummer: 142-72-3
EINECS: 205-554-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR