Farnesol (Isomerengemisch)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Farnesol2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL
EHERC13405000EA 72.3 CHF
EHERC13405000
Farnesol (Isomerengemisch)
Farnesol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₅H₂₆O
MW: 222,37 g/mol
MDL Number: MFCD00002918
CAS-Nummer: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1