Metanilgelb
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms:
Acid Yellow 36
, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
EHERC10029500EA
260
CHF
EHERC10029500
Metanilgelb
Metanilgelb
Formel:
C₁₈H₁₄N₃NaO₃S MW: 375,38 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007486 CAS-Nummer: 587-98-4 EINECS: 209-608-2 |