2,3-Dimethylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10383.06
A10383.14
A10383.22
A10383.06EA
89.1
CHF
A10383.06
A10383.14
A10383.22
2,3-Dimethylbenzoesäure ≥98%
2,3-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 603-79-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 143-147°
Beilstein Reference: 971590
MDL No.: MFCD00002479
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa) Melting Pt: 143…147 °C Dichte: 1.283 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002479 CAS-Nummer: 603-79-2 EINECS: 210-058-0 |