8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
10010219-5 10010219-10 10010219-50
CAYM10010219-5EA 65.5 CHF
CAYM10010219-5 CAYM10010219-10 CAYM10010219-50
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure
Formel: C₁₆H₁₃NO₃S
MDL Number: MFCD00003998
CAS-Nummer: 82-76-8
EINECS: 201-438-7